T65404
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
≥97%
Sinônimo(s):
Formylphloroglucinol, NSC 38610, Phloroglucinaldehyde, Phloroglucinolcarboxaldehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97%
pf
195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
chave InChI
BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2,4,6-trichlorophenyl hydrazones with potential inhibition of protein glycation
- Esculentoside A derivatives with haemolytic activity and LPS-induced nitric oxide production inhibition
- α-Nucleophiles for hydrolysis of organophosphorus nerve agents
- Xanthine oxidase inhibitors
- Non-complexes Schiff base hydrazones
- Methylated (±)-epigallocatechin gallate library for anticancer activity studies
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?