Documentos Principais
492825
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl-d iodide
About This Item
Fórmula linear:
DCH2I
Número CAS:
Peso molecular:
142.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C (lit.)
densidade
2.296 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
pharmaceutical
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zeneng Wang et al.
Nature, 472(7341), 57-63 (2011-04-09)
Metabolomics studies hold promise for the discovery of pathways linked to disease processes. Cardiovascular disease (CVD) represents the leading cause of death and morbidity worldwide. Here we used a metabolomics approach to generate unbiased small-molecule metabolic profiles in plasma that