Documentos Principais
615404
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Trideuteriochloroacetic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 8.001,00
R$ 8.001,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 8.001,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCD2CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
97.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.001,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
densidade
1.630 g/mL
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
chave InChI
FOCAUTSVDIKZOP-RIAYTAFFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)