Documentos Principais
490393
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 3.314,00
R$ 3.314,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 3.314,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH2)16CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
287.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.314,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
361 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Stearic acid Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
S4751
Stearic acid
Stearic acid ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W303518
Stearic acid
Stearic acid analytical standard
Supelco
85679
Stearic acid
Oleic acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid