Documentos Principais
485209
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated 2-bromoethanol, Ethylene-d4 bromohydrin
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.527,00
R$ 3.527,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.527,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCD2CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
128.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.527,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3