Documentos Principais
617083
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.601,00
R$ 2.601,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.601,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCD2CD2NH2
Peso molecular:
65.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.601,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
170 °C (lit.)
pf
11 °C (lit.)
densidade
1.080 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethanolamine purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
411000
Ethanolamine
Ethanol-d6 anhydrous, ≥99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
186414
Ethanol-d6
Yasuhiro Horibata et al.
Journal of lipid research, 61(8), 1221-1231 (2020-06-25)
The final step of the CDP-ethanolamine pathway is catalyzed by ethanolamine phosphotransferase 1 (EPT1) and choline/EPT1 (CEPT1). These enzymes are likely involved in the transfer of ethanolamine phosphate from CDP-ethanolamine to lipid acceptors such as 1,2-diacylglycerol (DAG) for PE production