Documentos Principais
457833
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 oxide
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Deuterated ethylene oxide, Oxirane-D4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2D4O
Número CAS:
Peso molecular:
48.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
1.52 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
10.7 °C (lit.)
pf
-111 °C (lit.)
densidade
0.896 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
IAYPIBMASNFSPL-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Shipping of this product by air freight is forbidden.
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)