Documentos Principais
492353
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 7.776,00
R$ 7.776,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 7.776,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH213CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
135.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.776,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,5+1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-BFQMUAMKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)