Documentos
492183
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methylene-13C chloride
About This Item
Fórmula linear:
13CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
85.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
40 °C (lit.)
pf
−97 °C (lit.)
densidade
1.341 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2