Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
55-55.5 °C/13 mmHg (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCCCCCC#C
InChI
1S/C9H12/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h1-2H,5-9H2
chave InChI
DMOVPHYFYSASTC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup