Documentos Principais
492094
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H10
Número CAS:
Peso molecular:
71.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
50 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
0.762 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
chave InChI
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)