Documentos
491403
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethanol-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3O13CH213CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
79.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pb
124-125 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
1.003 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
XNWFRZJHXBZDAG-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup