Documentos
606278
Sigma-Aldrich
Phenol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H6O
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.082 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i6+1
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2