Documentos Principais
746592
Sigma-Aldrich
Heptanal-d14
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated Heptanal
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)5COD
Peso molecular:
128.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥96% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
chave InChI
FXHGMKSSBGDXIY-OBYKGMMLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)