Documentos Principais
491950
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Fórmula linear:
HCD2CD2Br
Número CAS:
Peso molecular:
112.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
37-40 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.513 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2D2
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)