Documentos Principais
389455
Sigma-Aldrich
Bromoethane-d5
99 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 816,00
5 G
R$ 1.817,00
R$ 816,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 816,00
5 G
R$ 1.817,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2Br
Número CAS:
Peso molecular:
114.00
Beilstein:
1698455
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 816,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pressão de vapor
7.96 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
37-40 °C (lit.)
pf
-119 °C (lit.)
densidade
1.527 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6