Documentos Principais
588350
Sigma-Aldrich
Bromomethane-d2
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CD2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
96.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
4 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D2
chave InChI
GZUXJHMPEANEGY-DICFDUPASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)