Documentos Principais
400246
Sigma-Aldrich
Lithium ethoxide solution
1.0 M in ethanol
Sinônimo(s):
Lithium ethanolate
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.343,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OLi
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Beilstein:
3909950
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.343,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
core: lithium
concentração
1.0 M in ethanol
densidade
0.821 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Li/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
chave InChI
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
48.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)