491853
Benzo[b]fluoranthene-d12
98 atom % D
Sinônimo(s):
Benz[e]acephenanthrylene-d12
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
163-165 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c5c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
FTOVXSOBNPWTSH-AQZSQYOVSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3