616664
Benzo[e]pyrene-d12
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
4,5-Benzopyrene-d12
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
pf
177-180 °C (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
chave InChI
TXVHTIQJNYSSKO-AQZSQYOVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3