Documentos Principais
456284
Sigma-Aldrich
Fluorene-d10
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D10
Número CAS:
Peso molecular:
176.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
pf
115-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H]
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2
chave InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
303.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
151.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Anthracene-d10 98 atom % D
Sigma-Aldrich
176591
Anthracene-d10
Perylene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490490
Perylene-d12
N D G Chau et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9042-9058 (2015-01-13)
Pollution of drinking water sources with agrochemicals is often a major threat to human and ecosystem health in some river deltas, where agricultural production must meet the requirements of national food security or export aspirations. This study was performed to