Documentos Principais
491306
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridyl-d8
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.445,00
R$ 7.445,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.445,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D8N2
Número CAS:
Peso molecular:
164.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.445,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
273 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-PGRXLJNUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)