Documentos Principais
490954
Sigma-Aldrich
Urea-13C,15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.883,00
R$ 4.883,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.883,00
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
63.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.883,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C]([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)