Documentos Principais
608459
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 10.123,00
R$ 10.123,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 10.123,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H415N2O2
Peso molecular:
115.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 10.123,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
chave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)