Documentos Principais
487902
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Propenenitrile-3-13C
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 11.320,00
R$ 11.320,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 11.320,00
About This Item
Fórmula linear:
H213C=CHCN
Número CAS:
Peso molecular:
54.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 11.320,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
p.e.
77 °C (lit.)
pf
−83 °C (lit.)
densidade
0.830 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1
chave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4.99 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)