Documentos Principais
487414
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
34-36 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
JCUQBSLBFAVVOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methylbenzyl isocyanate, also known as 1-(isocyanatomethyl)-3-methylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its vapor pressure has been reported.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL
The Yaws Handbook of Vapor Pressure: Antoine coefficients , 77-77 (2015)