Documentos Principais
486191
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
α-Ketopropionic acid-2,3-13C2 sodium salt, 2-Oxopropanoic acid-2,3-13C2 sodium salt, 13C Labeled sodium pyruvate, Pyruvic acid-2,3-13C2 sodium salt
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 9.825,00
R$ 9.825,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 9.825,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH313COCO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
112.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.825,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C (lit.) (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3][13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-AWQJXPNKSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.