Documentos Principais
485772
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2,2-d2, Glycine-2,2-d2, N-Fmoc
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.093,00
R$ 6.093,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.093,00
About This Item
Fórmula linear:
(HN-Fmoc)CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
299.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.093,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
174-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9D2
chave InChI
NDKDFTQNXLHCGO-KNXIQCGSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)