Documentos Principais
485233
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 9.517,00
R$ 9.517,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 9.517,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H413CHO
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.517,00
Check Cart for Availability
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
117-119 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
chave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)