Documentos Principais
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 802,00
R$ 802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 802,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
253.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.554 (lit.)
p.e.
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
chave InChI
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)