Documentos Principais
483249
Sigma-Aldrich
Antimony(V) oxide
85%
Sinônimo(s):
Antimony pentoxide
About This Item
Fórmula linear:
Sb2O5
Número CAS:
Peso molecular:
323.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
85%
pf
380 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
chave InChI
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)