255998
Antimony(V) oxide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Antimonic oxide, Diantimony pentaoxide, Diantimony pentoxide, Antimony pentoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
core: antimony
reagent type: catalyst
pf
380 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
chave InChI
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?