324868
Potassium trimethylsilanolate
90%, technical grade
Sinônimo(s):
Trimethylsilanol potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
135-138 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Hydrolysis of nitriles to primary amides.
- Conversion of esters to carboxylic acids, and dialkyl phosphonates to their monoalkyl phosphonates.
- Synthesis of E-alkenes, and nitrocefin.
It can also be used as a coupling promoter in cross-coupling reaction of aliphatic alkynylsilanols with aryl iodides.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges