244619
Zinc selenide
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
deposition grade
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
10 μm
densidade
5.42 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]=[Se]
InChI
1S/Se.Zn
chave InChI
SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges