40094
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane
technical
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32O4Si4
Número CAS:
Peso molecular:
544.89
Beilstein:
2957579
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
descrição
mixture of isomers cis and trans
grau
technical
adequação da reação
core: silicon
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
chave InChI
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?