Documentos Principais
480568
Sigma-Aldrich
Diphenyl(silane-d2)
97 atom % D
Sinônimo(s):
Dideuterodiphenylsilane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.842,00
R$ 2.842,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.842,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2SiD2
Número CAS:
Peso molecular:
186.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.842,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
p.e.
95-97 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][Si]([2H])(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12Si/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,13H2/i13D2
chave InChI
VDCSGNNYCFPWFK-KLTYLHELSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3