The particle size of product 483001, Germanium(IV) oxide, is less than 50 microns, with an average size of 30 microns.
483001
Germanium(IV) oxide
powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Germanium dioxide
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
pf
>400 °C (lit.)
densidade
4.23 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ge]=O
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
chave InChI
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
-
What is the particle size of this product?
1 answer-