325473
Selenium dioxide
reagent grade, powder, 98%
Sinônimo(s):
NSC 56753, Selenium oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 157 °C)
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
cor
off-white to pink
pf
315 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
chave InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Other applications:
- SeO2 reacts with olefins in the presence of tert-butyl hydrogen peroxide to form allylic alcohols without the formation of rearrangement or dehydration by-products.[2] This reagent system is also useful for the oxidation reactions of acetylenic fatty esters.[1]
- SeO2 can be used for the oxidation of 1,3,5-cycloheptatriene to form tropone.[3]
- Piperidoindole systems on oxidation with SeO2 forms either 2-acyl- or 3-acyl-indoles or fully aromatic β-carbolines, depending on the starting material.[4]
- SeO2 reacts with chlorotrimethylsilane to form selenium oxychloride in situ, which is an effective chlorinating reagent for alcohols. This reagent is a better alternative to thionyl chloride and other chlorinating agents.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?