Documentos
481653
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
average Mn ~3,000
About This Item
Fórmula linear:
(C4H13ClO2Si2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~3,000
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
viscosidade
~3 cSt(lit.)
pb
>177 °C (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup