Documentos
480304
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)methylsiloxane]
eq. wt. 4,400 Amine
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4055 (lit.)
viscosidade
~90 cSt(25 °C)(lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.