Documentos Principais
480290
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), monoglycidyl ether terminated
average Mn ~5,000
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 630,00
R$ 630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 630,00
About This Item
Fórmula linear:
Si(CH3)3O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2CH2CH2CH2OCH2(C2H3O)
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
average Mn ~5,000
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
viscosidade
~65 cSt(25 °C)(lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
chave InChI
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Resin modifier and paint additive.
Características e benefícios
Good lubricating properties.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.