Documentos Principais
482382
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~390
Sinônimo(s):
Methyl hydrogen polysiloxane
Selecione um tamanho
20 ML
R$ 417,00
R$ 417,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 ML
R$ 417,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiO[SiH(CH3)O]nSi(CH3)3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 417,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
average Mn ~390
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
viscosidade
~3 cSt(lit.)
p.e.
>177 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
chave InChI
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
399.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
204 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.