Documentos Principais
482064
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~17,500
Sinônimo(s):
Hydrogen-terminated di-Me silicones
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.026,00
R$ 1.026,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.026,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.026,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
peso molecular
average Mn ~17,500
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.406
viscosidade
~500 cSt(lit.)
p.e.
230 °C (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.