Documentos
481076
Sigma-Aldrich
Diphenylzinc
92%
Sinônimo(s):
Diphenylzinc
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
219.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
92%
forma
powder or crystals
Impurezas
<7.5% benzene
pb
280-285 °C (lit.)
pf
102-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.Zn/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
MKRVHLWAVKJBFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1A - Muta. 1B - Pyr. Sol. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3