Documentos Principais
442585
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.903,00
R$ 1.903,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.903,00
About This Item
Fórmula linear:
C6F5MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
271.27
Beilstein:
3611565
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.903,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in diethyl ether
p.e.
34.6 °C
densidade
0.861 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Employed in the synthesis of novel arsonic and arsinic acids as ligands for potential transition-metal ion extractants,[1] and in the synthesis of polyfluoroaryl alkyl sulfides.[2]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)