Documentos Principais
480215
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with phenol (1:1)
Sinônimo(s):
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
chave InChI
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Gelling catalyst for foams, coatings and adhesives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)