Documentos Principais
729779
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methoxyphenol
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 280,00
R$ 280,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 280,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
203.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 280,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
77-82 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)ccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4,9H,1H3
chave InChI
UYDZUCNMZXCLJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)