Documentos Principais
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.062,00
R$ 2.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.062,00
About This Item
Fórmula linear:
OCNCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
101.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
97 °C (lit.)
densidade
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
chave InChI
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)