217328
Trichloroacetyl isocyanate
96%
Sinônimo(s):
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
pb
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
chave InChI
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter