Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
104-105 °C (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NCCC1
InChI
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
CTSZPNIMMLSKDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?